Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCNMB3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | KCNMB3 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKPFMLSI QREESTCTAI HTDIMDDWLD CAFTCGVHCH GQGKYPCLQV FVNLSHPGQK ALLHYNEEAV QINPKCFYTP KCHQDRNDLL NSALDIKEFF DHKNGTPFSC FYSPASQSED VILIKKYDQ |
| Tampon | KCNMB3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
| Afficher plus |