Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Keratin 36 GST (N-Term) Protein
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formule | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Identification génétique (Entrez) | 8689 |
| Poids moléculaire | 73.9 kDa |
| Quantité | 25 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gène | HA6, Hair keratin, type I Ha6, HHA6, HKA6, K36, keratin 36, keratin, hair, acidic, 6, keratin-36, KRTHA6keratin, type I cuticular Ha6 |
| Symbole de gène(s) | KRT36 |
| Catégorie de recherche | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction |
| Pureté ou qualité | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Afficher plus |
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?