Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK1 / Kallikrein 1 Protein
Code produit. 16012050
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16012050
Marque: enQuireBio™ QP6266ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLK1 / Kallikrein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002248.1
Identification génétique (Entrez) 3816
Nom KLK1 / Kallikrein 1 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) KLK1
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence IVGGWECEQH SQPWQAALYH FSTFQCGGIL VHRQWVLTAA HCISDNYQLW LGRHNLFDDE NTAQFVHVSE SFPHPGFNMS LLENHTRQAD EDYSHDLMLL RLTEPADTIT DAVKVVELPT EEPEVGSTCL ASGWGSIEPE NFSFPDDLQC VDLKILPNDE CKKAHVQKVT DFMLCVGHLE GGKDTCVGDS GGPLMCDGVL QGVTSWGYVP CGTPNKPSVA VRVLSYVKWI EDTIAENS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.