Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KRT19 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | KRT19 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSYSYR QSSATSSFGG LGGGSVRFGP GVAFRAPSIH GGSGGRGVSV SSARFVSSSS SGAYGGGYGG VLTASDGLLA GNEKLTMQNL NDRLASYLDK VRALEAANGE LEVKIRDWYQ KQGPGPSRDY SHYYTTIQDL RDKILGATIE NSRIVLQIDN ARLAADDFRT KFETEQALRM SVEADINGLR RVLDELTLAR TDLEMQIEGL KEELAYLKKN HEEEISTLRG QVGGQVSVEV DSAPGTDLAK ILSDMRSQYE VMAEQNRKDA EAWFTSRTEE LNREVAGHTE QLQMSRSEVT DLRRTLQGLE IELQSQLSMK AALEDTLAET EARFGAQLAH IQALISGIEA QLGDVRADSE RQNQEYQRLM DIKSRLEQEI ATYRSLLEGQ EDHYNNLSAS KVL |
| Tampon | The KRT19 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |