Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L-Selectin Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | L-Selectin Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | ADPWTYHYSE KPMNWQRARR FCRDNYTDLV AIQNKAEIEY LEKTLPFSRS YYWIGIRKIG GIWTWVGTNK SLTEEAENWG DGEPNNKKNK EDCVEIYIKR NKDAGKWNDD ACHKLKAALC YTASCQPWSC SGHGECVEII NNYTCNCDVG YYGPQCQFVI QCEPLEAPEL GTMDCTHPLG NFSFSSQCAF SCSEGTNLTG IEETTCGPFG NWSSPEPTCQ VIQCEPLSAP DLGIMNCSHP LASFSFTSAC TFICSEGTEL IGKKKTICES SGIWSNPSPI CQKLDKSFSM IKEGDYNHHH HHH |
| Tampon | L-Selectin protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Afficher plus |