Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMTOR2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | LAMTOR2 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLRPKAL TQVLSQANTG GVQSTLLLNN EGSLLAYSGY GDTDARVTAA IASNIWAAYD RNGNQAFNED NLKFILMDCM EGRVAITRVA NLLLCMYAKE TVGFGMLKAK AQALVQYLEE PLTQVAAS |
| Tampon | LAMTOR2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Afficher plus |