Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein
Code produit. 18127290
Click to view available options
Quantité:
25 μg
5 μg
Formule:
Fourni sous forme de solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du glycérol avec de la BSA comme protéine porteuse.
Fourni sous forme de solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du glycérol.
Conditionnement:
25µg
5µg
Code produit. 18127290
Marque: R&D Systems™ 299LT005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Fourni sous forme de solution filtrée à 0,2 μm dans du PBS et du glycérol avec de la BSA comme protéine porteuse.
Identification génétique (Entrez) 7040
Poids moléculaire Observed Molecular Wt: 40-43kDa & 12kDa, reducing conditions 80-90kDa, non-reducing conditions, Predicted Molecular Wt.: 41.3kDa (monomer)
Nom Latent TGF-beta 1
Quantité 5 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human TGF-beta 1 protein Leu30-Ser390
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. 3 months, ≤ -20° C under sterile conditions after opening.
Consigne Leu30 & Ala279
Concentration en endotoxines <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.