Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
10 mg
200 μg
5 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
1mg
200µg
5mg
Spezifikation
Spezifikation
| Nom | Leptin Protein |
| Quantité | 200 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Symbole de gène(s) | LEP |
| Activité biologique | Bioactivity of Human Leptin was examined and confirmed in a Ba/F3 cell proliferation assay. This product has not been tested for in vivo use. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur