Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leucine-rich repeat-containing protein 40 Protein
Code produit. 16013071
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16013071
Marque: enQuireBio™ QP8175ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Leucine-rich repeat-containing protein 40, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_060238.3
Identification génétique (Entrez) 55631
Nom Leucine-rich repeat-containing protein 40 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) LRRC40
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MSRLKRIAGQ DLRAGFKAGG RDCGTSVPQG LLKAARKSGQ LNLSGRNLSE VPQCVWRINV DIPEEANQNL SFGATERWWE QTDLTKLIIS NNKLQSLTDD LRLLPALTVL DIHDNQLTSL PSAIRELENL QKLNVSHNKL KILPEEITNL RNLKCLYLQH NELTCISEGF EQLSNLEDLD LSNNHLTTVP ASFSSLSSLV RLNLSSNELK SLPAEINRMK RLKHLDCNSN LLETIPPELA GMESLELLYL RRNKLRFLPE FPSCSLLKEL HVGENQIEML EAEHLKHLNS ILVLDLRDNK LKSVPDEIIL LRSLERLDLS NNDISSLPYS LGNLHLKFLA LEGNPLRTIR REIISKGTQE VLKYLRSKIK DDGPSQSESA TETAMTLPSE SRVNIHAIIT LKILDYSDKQ ATLIPDEVFD AVKSNIVTSI NFSKNQLCEI PKRMVELKEM VSDVDLSFNK LSFISLELCV LQKLTFLDLR NNFLNSLPEE MESLVRLQTI NLSFNRFKML PEVLYRIFTL ETILISNNQV GSVDPQKMKM MENLTTLDLQ NNDLLQIPPE LGNCVNLRTL LLDGNPFRVP RAAILMKGTA AILEYLRDRI PT
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.