Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LFA 3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 965 |
| Nom | LFA 3 Protein |
| Quantité | 20 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | CD58 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Human |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Afficher plus |