Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LHRH Protein
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 2796 |
| Nom | LHRH Protein |
| Quantité | 10 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | GNRH1 |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Afficher plus |