missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LPCAT1 Protein

Code produit. p-7150450
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15990879

Marque: enQuireBio™ QP125802ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the LPCAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Identification génétique (Entrez) 79888
Nom LPCAT1 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) LPCAT1
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSAEKEPE QPPALWRKVV DFLLKAIMRT MWFAGGFHRV AVKGRQALPT EAAILTLAPH SSYFDAIPVT MTMSSIVMKA ESRDIPIWGT LIQYIRPVFV SRSDQDSRRK TVEEIKRRAQ SNGKWPQIMI FPEGTCTNRT CLITFKPGAF IPGAPVQPVV LRYPNKLDTI TWTWQGPGAL EILWLTLCQF HNQVEIEFLP VYSPSEEEKR NPALYASNVR RVMAEALGVS VTDYTFEDCQ LALAEGQLRL PADTCLLEFA RLVRGLGLKP EKLEKDLDRY SERARMKGGE KIGIAEFAAS LEVPVSDLLE DMFSLFDESG SGEVDLRECV VALSVVCRPA RTLDTIQLAF KMYGAQEDGS VGEGDLSCIL KTALGVAELT VTDLFRAIDQ EEKGKITFAD FHRFAEMYPA FAEEYLYPDQ THFESCAETS PAPIPNGFCA DFSPENSDAG RKPVRKKLD
Tampon The LPCAT1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis