Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LTF Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
10 mg
2 μg
200 μg
50 μg
Conditionnement:
10mg
10µg
1mg
200µg
2µg
50µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 4057 |
| Nom | LTF Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | LTF |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Human |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Afficher plus |