Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysozyme C Protein
Code produit. 16072510
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16072510
Marque: enQuireBio™ QP6329ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysozyme C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000230.1
Identification génétique (Entrez) 4069
Nom Lysozyme C Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) LYZ
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence KVFERCELAR TLKRLGMDGY RGISLANWMC LAKWESGYNT RATNYNAGDR STDYGIFQIN SRYWCNDGKT PGAVNACHLS CSALLQDNIA DAVACAKRVV RDPQGIRAWV AWRNRCQNRD VRQYVQGCGV
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.