Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysyl oxidase homolog 1 Protein
Code produit. 16052410
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16052410
Marque: enQuireBio™ QP6315ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysyl oxidase homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005567.2
Identification génétique (Entrez) 4016
Nom Lysyl oxidase homolog 1 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Loxl1
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence VGSDTVRGQA RHPFGFGQVP DNWREVAVGD STGMARARTS VSQQRHGGSA SSVSASAFAS TYRQQPSYPQ QFPYPQAPFV SQYENYDPAS RTYDQGFVYY RPAGGGVGAG AAAVASAGVI YPYQPRARYE EYGGGEELPE YPPQGFYPAP ERPYVPPPPP PPDGLDRRYS HSLYSEGTPG FEQAYPDPGP EAAQAHGGDP RLGWYPPYAN PPPEAYGPPR ALEPPYLPVR SSDTPPPGGE RNGAQQGRLS VGSVYRPNQN GRGLPDLVPD PNYVQASTYV QRAHLYSLRC AAEEKCLAST AYAPEATDYD VRVLLRFPQR VKNQGTADFL PNRPRHTWEW HSCHQHYHSM DEFSHYDLLD AATGKKVAEG HKASFCLEDS TCDFGNLKRY ACTSHTQGLS PGCYDTYNAD IDCQWIDITD VQPGNYILKV HVNPKYIVLE SDFTNNVVRC NIHYTGRYVS ATNCKIVQS
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.