missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LZTFL1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | LZTFL1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAELGLN EHHQNEVINY MRFARSKRGL RLKTVDSCFQ DLKESRLVED TFTIDEVSEV LNGLQAVVHS EVESELINTA YTNVLLLRQL FAQAEKWYLK LQTDISELEN RELLEQVAEF EKAEITSSNK KPILDVTKPK LAPLNEGGTA ELLNKEILRL QEENEKLKSR LKTIEIQATN ALDEKSKLEK ALQDLQLDQG NQKDFIKAQD LSNLENTVAA LKSEFQKTLN DKTENQKSLE ENLATAKHDL LRVQEQLHMA EKELEKKFQQ TAAYRNMKEI LTKKNDQIKD LRKRLAQYEP ED |
| Tampon | LZTFL1 protein solution (1 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu