Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human M-CSF / CSF-1 Protein
Code produit. 15905739
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Code produit. 15905739
Marque: enQuireBio™ QP5223500ug
Recombinant Protein
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000748.3
Identification génétique (Entrez) 1435
Nom M-CSF / CSF-1 Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CSF1
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MEEVSEYCSH MIGSGHLQSL QRLIDSQMET SCQITFEFVD QEQLKDPVCY LKKAFLLVQD IMEDTMRFRD NTPNAIAIVQ LQELSLRLKS CFTKDYEEHD KACVRTFYET PLQLLEKVKN VFNETKNLLD KDWNIFSKNC NNSFAECSSQ GHERQSEGS
Tampon 10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 8.0
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.