missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human M-CSF / CSF-1 Protein

Code produit. 15995729
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15995729

Marque: enQuireBio™ QP52231mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Spécification

Numéro d’adhésion NP_000748.3
Identification génétique (Entrez) 1435
Nom M-CSF / CSF-1 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) CSF1
Activité biologique Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MEEVSEYCSH MIGSGHLQSL QRLIDSQMET SCQITFEFVD QEQLKDPVCY LKKAFLLVQD IMEDTMRFRD NTPNAIAIVQ LQELSLRLKS CFTKDYEEHD KACVRTFYET PLQLLEKVKN VFNETKNLLD KDWNIFSKNC NNSFAECSSQ GHERQSEGS
Tampon 10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 8.0
Pureté ou qualité Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis