Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human M2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | M2 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | Baculovirus |
| Marqueur de protéine | His |
| Tampon | M2 is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol. |
| Pureté ou qualité | Greater than 75% as determined by SDS-PAGE. |