Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAG / GMA / Siglec-4 Protein
Code produit. 16092520
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16092520
Marque: enQuireBio™ QP6332ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAG / GMA / Siglec-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001186145.1
Identification génétique (Entrez) 4099
Nom MAG / GMA / Siglec-4 Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MAG
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence GHWGAWMPSS ISAFEGTCVS IPCRFDFPDE LRPAVVHGVW YFNSPYPKNY PPVVFKSRTQ VVHESFQGRS RLLGDLGLRN CTLLLSNVSP ELGGKYYFRG DLGGYNQYTF SEHSVLDIVN TPNIVVPPEV VAGTEVEVSC MVPDNCPELR PELSWLGHEG LGEPAVLGRL REDEGTWVQV SLLHFVPTRE ANGHRLGCQA SFPNTTLQFE GYASMDVKYP PVIVEMNSSV EAIEGSHVSL LCGADSNPPP LLTWMRDGTV LREAVAESLL LELEEVTPAE DGVYACLAEN AYGQDNRTVG LSVMYAPWKP TVNGTMVAVE GETVSILCST QSNPDPILTI FKEKQILSTV IYESELQLEL PAVSPEDDGE YWCVAENQYG QRATAFNLSV EFAPVLLLES HCAAARDTVQ CLCVVKSNPE PSVAFELPSR NVTVNESERE FVYSERSGLV LTSILTLRGQ AQAPPRVICT ARNLYGAKSL ELPFQGAHRL MWAKIGP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.