Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MART-1 / MLANA Protein
Code produit. p-7154254
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16059570
Marque: enQuireBio™ QP7586ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MART-1 / MLANA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_005502.1
Identification génétique (Entrez) 2315
Nom MART-1 / MLANA Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MLANA
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-B2M
Séquence MPREDAHFIY GYPKKGHGHS YTTAEEAAGI GILTVILGVL LLIGCWYCRR RNGYRALMDK SLHVGTQCAL TRRCPQEGFD HRDSKVSLQE KNCEPVVPNA PPAYEKLSAE QSPPPYSP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.