Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAT2B Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | MAT2B Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Untagged |
| Séquence | MPEMPEDMEQ EEVNIPNRRV LVTGATGLLG RAVHKEFQQN NWHAVGCGFR RARPKFEQVN LLDSNAVHHI IHDFQPHVIV HCAAERRPDV VENQPDAASQ LNVDASGNLA KEAAAVGAFL IYISSDYVFD GTNPPYREED IPAPLNLYGK TKLDGEKAVL ENNLGAAVLR IPILYGEVEK LEESAVTVMF DKVQFSNKSA NMDHWQQRFP THVKDVATVC RQLAEKRMLD PSIKGTFHWS GNEQMTKYEM ACAIADAFNL PSSHLRPITD SPVLGAQRPR NTQLDCSKLE TLGIGQRTPF RIGIKESLWP FLIDKRWRQT VFH |
| Tampon | The MAT2B protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol. |
| Afficher plus |