Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Matrix Gla Protein
Code produit. 16002730
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16002730
Marque: enQuireBio™ QP6359ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Matrix Gla protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000891.2
Identification génétique (Entrez) 4256
Nom Matrix Gla Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) Mgp
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence YESHESMESY ELNPFINRRN ANTFISPQQR WRAKVQERIR ERSKPVHELN REACDDYRLC ERYAMVYGYN AAYNRYF
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.