Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBD3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | MBD3 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMERKRWE CPALPQGWER EEVPRRSGLS AGHRDVFYYS PSGKKFRSKP QLARYLGGSM DLSTFDFRTG KMLMSKMNKS RQRVRYDSSN QVKGKPDLNT ALPVRQTASI FKQPVTKITN HPSNKVKSDP QKAVDQPRQL FWEKKLSGLN AFDIAEELVK TMDLPKGLQG VGPGCTDETL LSAIASALHT STMPITGQLS AAVEKNPGVW LNTTQPLCKA FMVTDEDIRK QEELVQQVRK RLEEALMADM LAHVEELARD GEAPLDKACA EDDDEEDEEE EEEEPDPDPE MEHV |
| Tampon | The MBD3 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT, 1mM EDTA and 40% glycerol. |
| Afficher plus |