Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBD3 Protein
Code produit. p-7150528
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Code produit. 15991119
Marque: enQuireBio™ QP126542ug
A cDNA sequence encoding the MBD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Nom MBD3 Protein
Quantité 2 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMERKRWE CPALPQGWER EEVPRRSGLS AGHRDVFYYS PSGKKFRSKP QLARYLGGSM DLSTFDFRTG KMLMSKMNKS RQRVRYDSSN QVKGKPDLNT ALPVRQTASI FKQPVTKITN HPSNKVKSDP QKAVDQPRQL FWEKKLSGLN AFDIAEELVK TMDLPKGLQG VGPGCTDETL LSAIASALHT STMPITGQLS AAVEKNPGVW LNTTQPLCKA FMVTDEDIRK QEELVQQVRK RLEEALMADM LAHVEELARD GEAPLDKACA EDDDEEDEEE EEEEPDPDPE MEHV
Tampon The MBD3 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT, 1mM EDTA and 40% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.