Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCL1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | MCL1 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MFGLKRNAVI GLNLYCGGAG LGAGSGGATR PGGRLLATEK EASARREIGG GEAGAVIGGS AGASPPSTLT PDSRRVARPP PIGAEVPDVT ATPARLLFFA PTRRAAPLEE MEAPAADAIM SPEEELDGYE PEPLGKRPAV LPLLELVGES GNNTSTDGSL PSTPPPAEEE EDELYRQSLE IISRYLREQA TGAKDTKPMG RSGATSRKAL ETLRRVGDGV QRNHETAFQG MLRKLDIKNE DDVKSLSRVM IHVFSDGVTN WGRIVTLISF GAFVAKHLKT INQESCIEPL AESITDVLVR TKRDWLVKQR GWDGFVEFFH VEDLEGG |
| Tampon | The MCL1 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol. |
| Afficher plus |