Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MECR Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | MECR Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPAKVVELKN LELAAVRGSD VRVKMLAAPI NPSDINMIQG NYGLLPELPA VGGNEGVAQV VAVGSNVTGL KPGDWVIPAN AGLGTWRTEA VFSEEALIQV PSDIPLQSAA TLGVNPCTAY RMLMDFEQLQ PGDSVIQNAS NSGVGQAVIQ IAAALGLRTI NVVRDRPDIQ KLSDRLKSLG AEHVITEEEL RRPEMKNFFK DMPQPRLALN CVGGKSSTEL LRQLARGGTM VTYGGMAKQP VVASVSLLIF KDLKLRGFWL SQWKKDHSPD QFKELILTLC DLIRRGQLTA PACSQVPLQD YQSALEASMK PFISSKQILT M |
| Tampon | MECR Human solution containing 20mM Trsi pH 8.0, 0.2M NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol. |
| Afficher plus |