Learn More
Beschreibung
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (application) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formule | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Identification génétique (Entrez) | 9968 |
| Poids moléculaire | MolecularWeight-theroretical: 38.17 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gène | ARC240, CAG repeat protein 45, CAGH45trinucleotide repeat containing 11 (THR-associated protein, 230kDa subunit), HOPAFGS1, KIAA0192FG syndrome 1, mediator complex subunit 12OPA-containing protein, OKSsubunit 12 homolog, thyroid hormone receptor-associated protein, 230 kDa subunit, Trap230, TRAP230mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 12 homolog (S. cerevisiae), trinucleotide repeat containing 11 (THR-associated protein, 230 kDa subunit), Trinucleotide repeat-containing gene 11 protein |
| Symbole de gène(s) | MED12 |
| Catégorie de recherche | Signal Transduction, Vision |
| Gamme de produits | Novus |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?