Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human METAP1D Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | METAP1D Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSPLNHI YLHKQSSSQQ RRNFFFRRQR DISHSIVLPA AVSSAHPVPK HIKKPDYVTT GIVPDWGDSI EVKNEDQIQG LHQACQLARH VLLLAGKSLK VDMTTEEIDA LVHREIISHN AYPSPLGYGG FPKSVCTSVN NVLCHGIPDS RPLQDGDIIN IDVTVYYNGY HGDTSETFLV GNVDECGKKL VEVARRCRDE AIAACRAGAP FSVIGNTISH ITHQNGFQVC PHFVGHGIGS YFHGHPEIWH HANDSDLPME EGMAFTIEPI ITEGSPEFKV LEDAWTVVSL DNQRSAQFEH TVLITSRGAQ ILTKLPHEA |
| Tampon | The METAP1D solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Afficher plus |