Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human METTL1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | METTL1 Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAETRNVAG AEAPPPQKRY YRQRAHSNPM ADHTLRYPVK PEEMDWSELY PEFFAPLTQN QSHDDPKDKK EKRAQAQVEF ADIGCGYGGL LVELSPLFPD TLILGLEIRV KVSDYVQDRI RALRAAPAGG FQNIACLRSN AMKHLPNFFY KGQLTKMFFL FPDPHFKRTK HKWRIISPTL LAEYAYVLRV GGLVYTITDV LELHDWMCTH FEEHPLFERV PLEDLSEDPV VGHLGTSTEE GKKVLRNGGK NFPAIFRRIQ DPVLQAVTSQ TSLPGH |
| Tampon | The METTL1 protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0)1mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol. |
| Afficher plus |