Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Midkine / MDK Protein
Code produit. 16075991
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16075991
Brand: enQuireBio™ QP8694ec200ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Midkine / MDK Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Numéro d’adhésion NP_001012333.1
Identification génétique (Entrez) 4192
Nom Midkine / MDK Protein
Quantité 200 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MDK
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence VAKKKDKVKK GGPGSECAEW AWGPCTPSSK DCGVGFREGT CGAQTQRIRC RVPCNWKKEF GADCKYKFEN WGACDGGTGT KVRQGTLKKA RYNAQCQETI RVTKPCTPKT KAKAKAKKGK GKD
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.