Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein
Code produit. 15912978
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
250µg
50µg
Code produit. 15912978
Marque: enQuireBio™ QP10175ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Human MIF / GLIF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002406.1
Identification génétique (Entrez) 4282
Nom MIF / GLIF Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Symbole de gène(s) MIF
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Activité biologique The specific activity is determined by binding rhCD74 in a functional ELISA.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MPMFIVNTNV PRASVPDGFL SELTQQLAQA TGKPPQYIAV HVVPDQLMAF GGSSEPCALC SLHSIGKIGG AQNRSYSKLL CGLLAERLRI SPDRVYINYY DMNAANVGWN NSTFA
Tampon 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Pureté ou qualité Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.