Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mixed lineage kinase domain-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mixed lineage kinase domain-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001135969.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 197259 |
Nom | Mixed lineage kinase domain-like Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16031911
|
enQuireBio™
QP7971-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16051911
|
enQuireBio™
QP7971-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16041911
|
enQuireBio™
QP7971-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16061911
|
enQuireBio™
QP7971-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16071911
|
enQuireBio™
QP7971-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16081911
|
enQuireBio™
QP7971-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001135969.1 | |
Mixed lineage kinase domain-like Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
197259 | |
Research Use Only | |
MLKL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MENLKHIITL GQVIHKRCEE MKYCKKQCRR LGHRVLGLIK PLEMLQDQGK RSVPSEKLTT AMNRFKAALE EANGEIEKFS NRSNICRFLT ASQDKILFKD VNRKLSDVWK ELSLLLQVEQ RMPVSPISQG ASWAQEDQQD ADEDRRAFQM LRRDNEKIEA SLRRLEINMK EIKETLRQYL PPKCMQEIPQ EQIKEIKKEQ LSGSPWILLR ENEVSTLYKG EYHRAPVAIK VFKKLQAGSI AIVRQTFNKE IKTMKKFESP NILRIFGICI DETVTPPQFS IVMEYCELGT LRELLDREKD LTLGKRMVLV LGAARGLYRL HHSEAPELHG KIRSSNFLVT QGYQVKLAGF ELRKTQTSMS LGTTREKTDR VKSTAYLSPQ ELEDVFYQYD VKSEIYSFGI VLWEIATGDI PFQGCNSEKI RKLVAVKRQQ EPLGEDCPSE LREIIDECRA HDPSVRPSVD EILKKLSTFS K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |