missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human MLLT11 His Protein

Code produit 18276790 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18276790 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18276790 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP2517330.1MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-90 of Human MLLT11 The Recombinant Human MLLT11 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MLLT11 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 0.25mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.4M UREA, 10% glycerol
Identification génétique (Entrez) 10962
Poids moléculaire TMW: 12.4kDa
Quantité 0,1 mg
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène AF1QRP11-316M1.10, ALL1 fused gene from chromosome 1q, ALL1-fused gene from chromosome 1q, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 11, protein AF1q
Nom usuel MLLT11
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité >80%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain
Afficher plus Afficher moins

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.