missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MLLT11 Protein

Code produit. p-7150577
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15901279

Marque: enQuireBio™ QP127015ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the MLLT11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Nom MLLT11 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRDPVSS QYSSFLFWRM PIPELDLSEL EGLGLSDTAT YKVKDSSVGK MIGQATAADQ EKNPEGDGLL EYSTFNFWRA PIASIHSFEL DLL
Tampon MLLT11 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato