Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOBKL3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | MOBKL3 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVMAEGTAVL RRNRPGTKAQ DFYNWPDESF DEMDSTLAVQ QYIQQNIRAD CSNIDKILEP PEGQDEGVWK YEHLRQFCLE LNGLAVKLQS ECHPDTCTQM TATEQWIFLC AAHKTPKECP AIDYTRHTLD GAACLLNSNK YFPSRVSIKE SSVAKLGSVC RRIYRIFSHA YFHHRQIFDE YENETFLCHR FTKFVMKYNL MSKDNLIVPI LEEEVQNSVS GESEA |
| Tampon | The MOBKL3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.2M Nacl, 5mM DTT, 10% glycerol. |
| Afficher plus |