missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat GDF-8/Myostatin Protein

Codice prodotto. 18729406
Click to view available options
Quantité:
100 μg
250 μg
Dimensione della confezione:
100µg
250µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18729406

Marca: R&D Systems™ 788G8250

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. The ED50 for this effect is 2 to 10 ng/mL.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numéro d’adhésion O08689
À utiliser avec (application) Bioactivity
Identification génétique (Entrez) 2660
Poids moléculaire 12.4 kDa
Nom GDF8, GDF-8, GDF8growth differentiation factor 8, growth/differentiation factor 8, MSLHP, MSTN, Myostatin
Quantité 250 μg
Source Mouse myeloma cell line, NS0-derived GDF-8/Myostatin protein Asp268-Ser376
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Symbole de gène(s) MSTN
Conjugué Unconjugated
Espèces Human, Mouse, Rat
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Tampon Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Niveau d’endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Pureté ou qualité >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato