missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat GDF-8/Myostatin Protein

Code produit. 18759766
Click to view available options
Quantité:
100 μg
250 μg
Conditionnement:
100µg
250µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18759766

Marque: R&D Systems™ 788G8100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. The ED50 for this effect is 2 to 10 ng/mL.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion O08689
À utiliser avec (application) Bioactivity
Identification génétique (Entrez) 2660
Poids moléculaire 12.4 kDa
Nom GDF8, GDF-8, GDF8growth differentiation factor 8, growth/differentiation factor 8, MSLHP, MSTN, Myostatin
Quantité 100 μg
Source Mouse myeloma cell line, NS0-derived GDF-8/Myostatin protein Asp268-Ser376
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Symbole de gène(s) MSTN
Conjugué Unconjugated
Espèces Human, Mouse, Rat
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Tampon Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Niveau d’endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Pureté ou qualité >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis