Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MPST Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | MPST Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASPQL CRALVSAQWV AEALRAPRAG QPLQLLDASW YLPKLGRDAR REFEERHIPG AAFFDIDQCS DRTSPYDHML PGAEHFAEYA GRLGVGAATH VVIYDASDQG LYSAPRVWWM FRAFGHHAVS LLDGGLRHWL RQNLPLSSGK SQPAPAEFRA QLDPAFIKTY EDIKENLESR RFQVVDSRAT GRFRGTEPEP RDGIEPGHIP GTVNIPFTDF LSQEGLEKSP EEIRHLFQEK KVDLSKPLVA TCGSGVTACH VALGAYLCGK PDVPIYDGSW VEWYMRARPE DVISEGRGKT H |
| Tampon | The MPST solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Afficher plus |