Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRPS25 Protein
Code produit. 15981369
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Code produit. 15981369
Marque: enQuireBio™ QP1273420ug
A cDNA sequence encoding the MRPS25 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom MRPS25 Protein
Quantité 20 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Séquence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPMKGRF PIRRTLQYLS QGNVVFKDSV KVMTVNYNTH GELGEGARKF VFFNIPQIQY KNPWVQIMMF KNMTPSPFLR FYLDSGEQVL VDVETKSNKE IMEHIRKILG KNEETLREEE EEKKQLSHPA NFGPRKYCLR ECICEVEGQV PCPSLVPLPK EMRGKYKAAL KADAQD
Tampon The MRPS25 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt