Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MUC2 Protein
Code produit. p-7153148
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16013000
Marque: enQuireBio™ QP6394ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MUC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Nom MUC2 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) MUC2
Longueur des protéines Full Length
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence VCSTWGNFHY KTFDGDVFRF PGLCDYNFAS DCRGSYKEFA VHLKRGPGQA EAPAGVESIL LTIKDDTIYL TRHLAVLNGA VVSTPHYSPG LLIEKSDAYT KVYSRAGLTL MWNREDALML ELDTKFRNHT CGLCGDYNGL QSYSEFLSDG VLFSPLEFGN MQKINQPDVV CEDPEEEVAP ASCSEHRAEC ERLLTAEAFA DCQDL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.