Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYD88 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | MYD88 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMRPD RAEAPGPPAM AAGGPGAGSA APVSSTSSLP LAALNMRVRR RLSLFLNVRT QVAADWTALA EEMDFEYLEI RQLETQADPT GRLLDAWQGR PGASVGRLLE LLTKLGRDDV LLELGPSIEE DCQKYILKQQ QEEAEKPLQV AAVDSSVPRT AELAGITTLD DPLGHMPERF DAFICYCPSD IQFVQEMIRQ LEQTNYRLKL CVSDRDVLPG TCVWSIASEL IEKRCRRMVV VVSDDYLQSK ECDFQTKFAL SLSPGAHQKR LIPIKYKAMK KEFPSILRFI TVCDYTNPCT KSWFWTRLAK ALSLP |
| Tampon | MYD88 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
| Afficher plus |