Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYL6B Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | MYL6B Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPPKKDV PVKKPAGPSI SKPAAKPAAA GAPPAKTKAE PAVPQAPQKT QEPPVDLSKV VIEFNKDQLE EFKEAFELFD RVGDGKILYS QCGDVMRALG QNPTNAEVLK VLGNPKSDEL KSRRVDFETF LPMLQAVAKN RGQGTYEDYL EGFRVFDKEG NGKVMGAELR HVLTTLGEKM TEEEVETVLA GHEDSNGCIN YEAFLKHILS V |
| Tampon | The MYL6B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT and 10% glycerol. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur