Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAA10 Protein
A cDNA sequence encoding the NAA10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | NAA10 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951519
|
enQuireBio™
QP12780-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15941519
|
enQuireBio™
QP12780-20ug |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15931519
|
enQuireBio™
QP12780-1mg |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NAA10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NAA10 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 10% glycerol and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNIRNARPED LMNMQHCNLL CLPENYQMKY YFYHGLSWPQ LSYIAEDENG KIVGYVLAKM EEDPDDVPHG HITSLAVKRS HRRLGLAQKL MDQASRAMIE NFNAKYVSLH VRKSNRAALH LYSNTLNFQI SEVEPKYYAD GEDAYAMKRD LTQMADELRR HLELKEKGRH VVLGAIENKV ESKGNSPPSS GEACREEKGL AAEDSGGDSK DLSEVSETTE STDVKDSSEA SDSAS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |