Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAP1L1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | NAP1L1 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADIDNKEQS ELDQDLDDVE EVEEEETGEE TKLKARQLTV QMMQNPQILA ALQERLDGLV ETPTGYIESL PRVVKRRVNA LKNLQVKCAQ IEAKFYEEVH DLERKYAVLY QPLFDKRFEI INAIYEPTEE ECEWKPDEED EISEELKEKA KIEDEKKDEE KEDPKGIPEF WLTVFKNVDL LSDMVQEHDE PILKHLKDIK VKFSDAGQPM SFVLEFHFEP NEYFTNEVLT KTYRMRSEPD DSDPFSFDGP EIMGCTGCQI DWKKGKNVTL KTIKKKQKHK GRGTVRTVTK TVSNDSFFNF FAPPEVPESG DLDDDAEAIL AADFEIGHFL RERIIPRSVL YFTGEAIEDD DDDYDEEGEE ADEEGEEEGD EENDPDYDPK KDQNPAEC |
| Tampon | NAP1L1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Afficher plus |