Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDRG3 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
2 μg
Conditionnement:
10µg
1mg
2µg
Spécification
Spécification
| Nom | NDRG3 Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDELQDV QLTEIKPLLN DKEHDIETTH GVVHVTIRGL PKGNRPVILT YHDIGLNHKS CFNAFFNFED MQEITQHFAV CHVDAPGQQE GAPSFPTGYQ YPTMDELAEM LPPVLTHLSL KSIIGIGVGA GAYILSRFAL NHPELVEGLV LINVDPCAKG WIDWAASKLS GLTTNVVDII LAHHFGQEEL QANLDLIQTY RMHIAQDINQ DNLQLFLNSY NGRRDLEIER PILGQNDNKS KTLKCSTLLV VGDNSPAVEA VVECNSRLNP INTTLLKMAD CGGLPQVVQP GKLTEAFKYF LQGMGYIPSA SMTRLARSRT HSTSSSLGSG ESPFSRSVTS NQSDGTQESC ESPDVLDRHQ TMEVSC |
| Tampon | The NDRG3 solution (0.25 mg/1ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Afficher plus |