missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS4 Protein

Code produit. 15981649
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15981649

Marque: enQuireBio™ QP128201mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A cDNA sequence encoding the NDUFS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spécification

Identification génétique (Entrez) 4724
Nom NDUFS4 Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) NDUFS4
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MAQDQTQDTQ LITVDEKLDI TTLTGVPEEH IKTRKVRIFV PARNNMQSGV NNTKKWKMEF DTRERWENPL MGWASTADPL SNMVLTFSTK EDAVSFAEKN GWSYDIEERK VPKPKSKSYG ANFSWNKRTR VSTK
Tampon The NDUFS4 solution contains 20mM Tris pH 8 and 30% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis