Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS4 Protein
Code produit. 15901659
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
25µg
5µg
Code produit. 15901659
Marque: enQuireBio™ QP128205ug
A cDNA sequence encoding the NDUFS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 4724
Nom NDUFS4 Protein
Quantité 5 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) NDUFS4
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Untagged
Séquence MAQDQTQDTQ LITVDEKLDI TTLTGVPEEH IKTRKVRIFV PARNNMQSGV NNTKKWKMEF DTRERWENPL MGWASTADPL SNMVLTFSTK EDAVSFAEKN GWSYDIEERK VPKPKSKSYG ANFSWNKRTR VSTK
Tampon The NDUFS4 solution contains 20mM Tris pH 8 and 30% glycerol.
Pureté ou qualité Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.