Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NECAP2 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | NECAP2 Protein |
| Quantité | 5 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEESGYESVL CVKPDVHVYR IPPRATNRGY RAAEWQLDQP SWSGRLRITA KGQMAYIKLE DRTSGELFAQ APVDQFPGTA VESVTDSSRY FVIRIEDGNG RRAFIGIGFG DRGDAFDFNV ALQDHFKWVK QQCEFAKQAQ NPDQGPKLDL GFKEGQTIKL NIANMKKKEG AAGNPRVRPA STGGLSLLPP PPGGKTSTLI PPPGEQLAVG GSLVQPAVAP SSGGAPVPWP QPNPATADIW GDFTKSTGST SSQTQPGTGW VQF |
| Tampon | The NECAP2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction