Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEU1 Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 μg
5 μg
Conditionnement:
1mg
20µg
5µg
Spécification
Spécification
| Nom | NEU1 Protein |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Séquence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMENDFG LVQPLVTMEQ LLWVSGRQIG SVDTFRIPLI TATPRGTLLA FAEARKMSSS DEGAKFIALR RSMDQGSTWS PTAFIVNDGD VPDGLNLGAV VSDVETGVVF LFYSLCAHKA GCQVASTMLV WSKDDGVSWS TPRNLSLDIG TEVFAPGPGS GIQKQREPRK GRLIVCGHGT LERDGVFCLL SDDHGASWRY GSGVSGIPYG QPKQENDFNP DECQPYELPD GSVVINARNQ NNYHCHCRIV LRSYDACDTL RPRDVTFDPE LVDPVVAAGA VVTSSGIVFF SNPAHPEFRV NLTLRWSFSN GTSWRKETVQ LWPGPSGYSS LATLEGSMDG EEQAPQLYVL YEKGRNHYTE SISVAKISVY GTL |
| Tampon | The NEU1 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Afficher plus |